Learn More
Ethanol (Untaxed), CHROMASOLV™, absolute, for HPLC, sales not in Germany1, ≥99.8% (GC), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -114°C |
Note relative au nom | absolute, for HPLC |
Densité | 0.789g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 2.5 L |
Indice de réfraction | n20/D 1.3600 |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Tension de vapeur | 44.6mmHg (20 °C) |
Beilstein | 1718733 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.