Learn More
Ethanol solution (Untaxed), Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
BIOPHARMA
Code produit. 15650630
Click to view available options
Quantité:
1 L
25 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethanol solution (Untaxed)
Note relative au nom Tested according to Ph.Helv., 70 % (v/v) in H2O, for license holders only
% min. CAS ≥70.0000%, ≥30.0000%
% max. CAS <90.0000%, <50.0000%
Densité 0.886 g/cm3
Point d’ébullition 77°C
Quantité 25 L
Point d’éclair 22°C
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Poids moléculaire (g/mol) 46.07