Learn More
Solution d’éthanol 96 %, qualité biologie moléculaire, régulée, Fisher BioReagents™
Idéale pour concentrer les échantillons d’acides nucléiques par précipitation
33.65€ - 64.50€
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool éthylique, alcool, méthylcarbinol, alcool de grain, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI : 16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15552393
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher BioReagents
BP8202-500
500 ml
33.65€
500mL
15518181
Afficher les documents Détails de la promotion
Fisher Bioreagents
BP8202-1
1 l
64.50€
1L
Description
Description
  • Détection de la DNase et de la protéase pour vérifier l’absence d’enzymes hydrolytiques
  • Combinez ce mélange avec des kits “mini-prep“ du commerce ou une extraction traditionnelle
  • Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
Spécification
Afficher plus
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’éthanol 96 %, qualité biologie moléculaire, régulée, Fisher BioReagents™