Learn More
Solution d’éthanol à 70 %, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Description
- Détection de la DNase et de la protéase pour vérifier l’absence d’enzymes hydrolytiques
- Combinez ce mélange avec des kits “mini-prep“ du commerce ou une extraction traditionnelle
- Éthanol absolu de qualité ACS utilisé pour la préparation de la solution
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 70% Ethanol Solution |
Point de fusion | -114°C |
% min. CAS | 70% |
Couleur | Incolore |
% max. CAS | 30% |
Densité | 0.80g/cm3 |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en PEHD |
Forme physique | Liquide |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Jours
58Heures
8Minutes
27Secondes
59Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70% -
Plusieurs fabricants
Retour au laboratoire Semestre d’été
Economisez jusqu’à 94% sur L’essentiel de l’enseignement en laboratoireCode promotionnel: 25721Expire: 2025-05-01
Nouvelle offre Économisez maintenant
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution d’éthanol à 70 %, qualité biologie moléculaire, Fisher BioReagents™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu