Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15642490
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Regulatory: This product is subject to excise duty on alcohol in accordance with European Directive 92/83/EEC, all customers must have an authorization before delivery.
Chemical Identifiers
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethanol (Untaxed)
Point de fusion -114°C (literature)
Note relative au nom Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Quantité 30 kg
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Boîte en acier inoxydable
Formule linéaire NaHSO3
Numéro MDL MFCD00003530
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Poids de la formule 46
Pourcentage de pureté 96%
Qualité puriss.