Learn More
Ethanol (Untaxed), Puriss., meets analytical spec. of BP, Ph. Eur., 96% (v/v), for license holders only, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP |
Densité | 0.789g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 19% (60°F) |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Température d’allumage | 683°F |
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Numéro MDL | MFCD00003568 |
Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.