Learn More
Alla France™ Densimètre pour éthanol
Click to view available options
Plage de l’échelle Brix:
20 à 30 %
60 à 70 %
90 à 100 %
Conditionnement:
1 pièce
Description
Pèse éthanol verre
• Température de référence 20°C
• Division 0,1% contrôlé
• Pèse éthanol
• Température de référence 20°C
• Division 0,1% contrôlé
• Pèse éthanol
Spécification
Spécification
| Quantité | 1Each |
| Type | Ethanol Hydrometer |
| Précision | ±0.1% |
| Longueur (métrique) | 350 mm |
| Plage de l’échelle Brix | 20 à 30 % |