Learn More
Draeger Safety Ethanol Diffusion Tube
Draeger Safety Ethanol Diffusion Tube is a direct-reading diffusion tube used specifically for personal exposure monitoring.
Marque:  Draeger Safety 8101151
Code produit. 15613176
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
  • Direct-reading diffusion tubes are used specifically for personal exposure monitoring
  • These tubes do not require the use of a gas detector pump because the contaminant molecules pass into the tube by diffusion processes and in this manner are brought into contact with the reagent systems
  • Exposure levels are easily read by the markings on the side of the tube
Spécification
Spécification
Ethanol 1000/a-D
Diffusion Tube
1 hr: 1000 to 25,000 ppm, 4 hr: 125 to 3100 ppm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Draeger Safety Ethanol Diffusion Tube > Gases Measured: Ethanol 1000/a-D