Learn More
Éthanol, dénaturé, qualité spectrophotométrique, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15434905
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Ethanol, anhydrous, denatured is used in spectrophotometry and environmental testing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol, denatured
Point de fusion -90°C
Couleur Incolore
Aspect Colorless liquid
Densité 0.789 g/cm3
Point d’ébullition 78°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 11°C (52°F)
Température d’allumage 455°C (851°F)
Odeur Alcohol-like
Conditionnement Flacon ChemSeal™ refermables sous Argon
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.361
Plage de pourcentage du dosage 90%
Tension de vapeur 57 hPa (43mm Hg) at 20°C
Numéro UN 1987
Beilstein 1718733
Informations sur la solubilité Miscible with water and most organic solvents.
Poids de la formule 46.08
Qualité Spectrophotométrique
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ethyl alcohol: 90.0%; Methanol: 5.0%; 2-Propanol: 5.0%
Afficher plus Afficher moins
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use