Learn More
Éthanol, dénaturé, 91,6 %, 3,7 % fr méthanol, 1,9 % MIBK, 1 % heptane, 1 % acétate d’éthyle, 1 % toluène (v/v), Thermo Scientific Chemicals
Description
Denatured ethanol is acting as a solvent to remove the paint and ink stain on curtains, dress and upholstery. It is utilized as fuel in camping and primus stoves. It is likewise employed to clean the windows, manufacturing nail-polish and to test pectin levels in jam and jelly making.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -130°C |
Note relative au nom | Denatured |
Couleur | Incolore |
Densité | 0.789 g/mL |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 4 x 1 L |
Point d’éclair | 8°C (46°F) |
Forme physique | Liquide |
Indice de réfraction | 1.361 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.