Learn More
Ethanol, CHROMASOLV™ Gradient Grade, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Description
- Pour HPLC et synthèse organique
- Solvants polyvalents de haute pureté
- Cohérence élevée d’un lot à l’autre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Densité | 0.789g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 19% (60°F) |
Point d’éclair | 14°C (57.2°F) |
Température d’allumage | 683°F |
Formule linéaire | CH3CH2OH |
Tension de vapeur | 44.6mmHg (20°C) |
Numéro UN | 1170 |
Beilstein | 1718733 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.