Learn More
Éthanol, absolu, Primar™, pour l’analyse élémentaire de traces, Fisher Chemical
Code produit. 12478750
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Spécification
pH 7
Point de fusion -114°C
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Formule moléculaire C2H6O
Numéro MDL 3568
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Poids de la formule 46.07g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, absolute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.