Learn More
Éthanol absolu, pour HPLC, Fisher Chemical
90.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre ambré
Description
C2H6O, numéro CAS-64-17-5, alcool, algrain, alcohol, anhydrol, alcool éthylique, hydrate d’éthyle, hydroxyde d’éthyle, alcool de grain, méthylcarbinol, tecsol, 2,5 l, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114 C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702
Spécification
pH | 7 |
Point de fusion | -114°C |
Couleur | Incolore |
Point d’ébullition | 78°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Synonyme | ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.069 |
Poids de la formule | 46.07g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol, absolute
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.