Learn More
Éthanol, absolu, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ Code produit.: 15598454
compliance-icons compliance-icons
Éthanol, absolu, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 15598454
5 L, HDPE
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
HDPE
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15598454
Marque: JT Baker 8025.5000PE
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Produit chimique de qualité supérieure qui dépasse les spécifications ACS pour un usage industriel spécialisé et en laboratoire.
  • Dépasse les exigences établies par l’American Chemical Society (ACS)
  • L’étiquette fournit une véritable analyse de lot comme garantie de pureté et de cohérence
  • Les méthodes analytiques utilisées pour ces déterminations sont basées sur les procédures d’essai standard décrites dans les publications techniques
  • Améliorations mises au point par J.T. Baker sont utilisées pour atteindre un degré plus élevé de fiabilité
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol, Absolute
Point de fusion -114.5°C
CAS 64-17-5
Couleur Incolore
Densité 0.79g/cm3 at 20°C
Point d’ébullition 78°C
Quantité 5 L
Limite d’explosion 3.5 - 15 Vol %
Point d’éclair 12°C
Température d’allumage 425°C
Odeur Alcohol-like
Conditionnement HDPE
Forme physique Liquide
Notes de qualité de la pureté Exceeds ACS specifications
Résidus après évaporation Max. 0.001%
Formule moléculaire C2H6O
Acide titrable Max. 0.0005meq/g
Formule linéaire C2H5OH
Base titrable Max. 0.0002meq/g
Viscosité 1.2 mPas at 20°C
Eau Max. 0.2%
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCO
Nom IUPAC éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Poids de la formule 46.07g/mol
Pourcentage de pureté Min. 99.9%
Qualité BAKER ANALYZED™
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Ethylique Absolu
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol, absolu, BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ >