Learn More
Ethanol absolute, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
37.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
250 mL
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Spécification
Point de fusion | -117°C |
Couleur | Max. 10 (APHA) |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99.9% (v/v) |
Numéro UN | 1170 |
Densité | 0.7895 g/cm³ (20°C) |
Point d’ébullition | 78.3°C (1013 hPa) |
Quantité | 250 mL |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Résidus après évaporation | max. 0.001% |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
Identifiant produit
- Alcool Ethylique Absolu
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.