Learn More
Éthanol absolu, BAKER ANALYZED™, ACS, J.T. Baker™
Code produit. 15568454 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
2.5 L
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50L
250mL
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 15568454
Marque: JT Baker 8025.0250
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Dépasse les spécifications ACS
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Ethyl alcohol
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Point de fusion -117°C
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.7895 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 78.3°C (1013 hPa)
Quantité 250 mL
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.9% (v/v)
Résidus après évaporation max. 0.001%
Acide titrable max. 0.0005 meq/g
Base titrable max. 0.0002 meq/g
Numéro UN 1170
Eau max. 0.2%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alcool Ethylique Absolu
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.