Learn More
Éthanol absolu + de 99,8 %, certifié AR pour analyse, répond aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Code produit. p-8015129 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
2.5 l
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
25L
500mL
5L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Code produit. 12498740
Marque: Fisher Chemical E/0650DF/08
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 L, 78°C, CHEBI:16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, éthanol, -114°C, 3568, 46,069, flacon de verre ambré, liquide, 702, CCO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
pH 7
Point de fusion -114°C
Point d’ébullition 78°C
Quantité 500 mL
Poids de la formule 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol, absolute
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.