Learn More
Éthanol absolu, ≥99,5 %, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
341.05 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 L
Description
- Absorbance ultraviolette (chemin de 1,00 cm versus eau ; courbe lisse dans toute sa gamme indiquée sans pics d’impureté étrangers) :
- à 210 nm max. 1,00
- à 220 nm max. 0,50
- à 230 nm max. 0,20
- à 250 nm max. 0,05
- à 270-400 nm max. 0,01
Spécification
CAS | 64-17-5 |
Plage de pourcentage du dosage | min. 99.5% |
Formule moléculaire | C2H6O |
Numéro MDL | MFCD00003568 |
Synonyme | Ethyl alcohol |
Clé InChI | LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CCO |
Nom IUPAC | éthanol |
Poids moléculaire (g/mol) | 46.07 |
Quantité | 2.5 L |