Learn More
Éthanol, 99,5 %, extra sec, absolu, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Éthanol, >-99,5 %, C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 7732-18-5, algrain, alcool, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, alkohol, alcool éthylique, anhydrol, méthylcarbinol, tecsol, alcool de grain, 100 ml, CHEBI:16236, incolore, 0,7900 g/ml, 46,07, extra sec, danger, déclaration GHS P liquide et vapeurs très inflammables.
57.99€ - 183.92€
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 7732-18-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme alcool éthylique, alcool, méthylcarbinol, alcool de grain, hydroxyde d’éthyle, hydrate d’éthyle, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI : 16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10617864
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
397691000
100 ml Flacon en verre AcroSeal™
57.99€
100mL
10483195
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
397690010
1 L Flacon en verre AcroSeal™
98.39€
1L
10646134
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
397690025
2.5 L Flacon en verre AcroSeal™
183.92€
2.50L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanol, 99,5 %, extra sec, absolu, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals