Learn More
Éthanol 96% v/v, certifié AR pour l’analyse, conforme aux exigences analytiques de BP et Ph. Eur., Fisher Chemical
Code produit. 10608932
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en PEHD
Flacon en verre ambré
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 l, 78 C, CHEBI :16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 C, 3568, flacon en verre ambré, liquide, 702
C2H6O, numéro CAS 64-17-5, 2,5 l, 78 C, CHEBI :16236, incolore, 46,07 g/mol, LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N, -114 C, 3568, flacon en verre ambré, liquide, 702
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.07
Numéro MDL 3568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Point de fusion -114°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 78°C
Quantité 25 L
Conditionnement Boîte métallique
Forme physique Liquide
Poids de la formule 46.07g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol (96% v/v)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.