Learn More
Éthanol, 95 % (v/v), Certifié AR pour l’analyse, Fisher Chemical
Click to view available options
Quantité:
1 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Conditionnement | Boîte métallique |
Quantité | 25 L |
Couleur | Incolore |
Formule moléculaire | C2H6O |
Poids de la formule | 46.07g/mol |
Point de fusion | -114°C |
Point d’ébullition | 78°C |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethanol (95% v/v)
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.