Learn More
Éthanol, 100%, technique, dénaturé avec 5 % de méthanol, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol |
Point de fusion | -117.0°C |
CAS | 64-17-5 |
Densité | 0.8000 g/mL |
Point d’ébullition | 78.0°C |
Quantité | 5 L |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Indice de réfraction | 1.3610 to 1.3630 |
Plage de pourcentage du dosage | 100% |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ethanol, 100% denaturated with 5% methanol
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl alcohol, Methyl alcohol
Pour la fabrication et l’utilisation en laboratoire. Ne pas utiliser pour les boissons