Learn More
Éthanol, 99,8 %, pour l’analyse, absolu, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7214366
117.71 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21953" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.07
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
CCO
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
64-17-5
C2H6O
46.07
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
éthanol
CCO
99.8% Ethanol for Analysis in a glass bottle.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • 99.8% Ethanol for Analysis, Absolute
  • GHS P Statement: Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower. Wear eye protection/face protection. Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling. If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Ethanol
Point de fusion -114.0°C
Densité 0.7900 g/mL
Point d’ébullition 78.0°C
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Bouteille en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.8%
Gravité spécifique 0.79
Formule linéaire CH3CH2OH
Viscosité 1.2 mPa.s (20°C)
Merck Index 15, 3814
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: completely soluble.
Poids de la formule 46.07
Qualité Analytique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use