Learn More
Éthanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical Code produit.: 10395700
Éthanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10395700
500 mL, Flacon en plastique PEHD
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Flacon en verre ambré
Récipient en plastique
Code produit. 10395700
Marque: Fisher Chemical E/0350/PB08
Demander un format en vrac ou personnalisé
C2H6O2, numéro CAS 107-21-1, alcool éthylène, alcool-glycol, 2-hydroxyéthanol, 1,2-éthanediol, glycol, fridex, monoéthylène glycol, tescol, 1,2-dihydroxyéthane, éthylène glycol, 2,5 L, 196°C, CHEBI:30742, incolore, 62,06 g/mol, LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N, éthane-1,2-diol, -13°C, 2885
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-21-1
Formule moléculaire C2H6O2
Poids moléculaire (g/mol) 62.068
Numéro MDL 2885
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethylene glycol, 1,2-ethanediol, glycol, monoethylene glycol, 1,2-dihydroxyethane, 2-hydroxyethanol, glycol alcohol, ethylene alcohol, fridex, tescol
CID PubChem 174
ChEBI CHEBI:30742
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES C(CO)O
Spécification
Point de fusion -13°C
Couleur Incolore
pH 5.5 to 7.5
Point d’ébullition 196°C
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Quantité 500 mL
Densité de vapeur 2.14
Poids de la formule 62.06g/mol
Tension de vapeur 0.12mmHg at 20°C
Forme physique Liquide visqueux
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethylene glycol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./A§
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanediol, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical >