Learn More
Éthane, SPEX CertiPrep™
Code produit. 12919234 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Ethane74-84-01000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethane
CAS 74-84-0, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C2H6
Numéro MDL MFCD00009023
Clé InChI OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC
Nom IUPAC éthane
Poids moléculaire (g/mol) 30.07
CID PubChem 6324
ChEBI CHEBI:42266
Solvant ou matrice Methanol-P&T
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire