Learn More
Cytiva Tubulure ETFE
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
2 m
Spécification
Spécification
| Type | Tubulures |
| Description | Tubulure ETFE, 2 m, dia. int. 0,25 mm, dia. ext. 1/16 po. |
| Diamètre (métrique) interne | 0,25 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 1,58 mm |
| Longueur totale (métrique) | 2 m |
| Matériau | ETFE |