Learn More
Estriol, MedChemExpress
MedChemExpress Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.
Marque: Medchem Express HY-B0412
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Estriol is an antagonist of the G-protein coupled estrogen receptor in estrogen receptor-negative breast cancer cells.Spécification
Estriol | |
White | |
C18H24O3 | |
Oestriol | |
C[C@@]1([C@H]2O)[C@](C[C@H]2O)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 | |
288.38 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
50-27-1 | |
Research | |
500 mg | |
DMSO : 250 mg/mL (866.91 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (3.47 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) | |
288.38 | |
98.0% | |
Solid |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.