Learn More
Estradiol 3-sulfamate, MedChemExpress
MedChemExpress Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084; E2MATE; ES-J 995) is a potent, long-acting, and orally active steroid sulfatase inhibitor; inhibits estrone sulfatase with an IC50 of 251 nM and a Ki of 133 nM.
Marque: Medchem Express HY-U00112
Description
Estradiol 3-sulfamate (BLE 00084Spécification
Estradiol 3-sulfamate | |
White | |
C18H25NO4S | |
BLE 00084 E2MATE ES-J 995 | |
C[C@@]1([C@H]2O)[C@](CC2)([H])[C@@](CCC3=C4C=CC(OS(N)(=O)=O)=C3)([H])[C@]4([H])CC1 | |
351.46 | |
Research | |
Cancer-programmed cell death |
172377-52-5 | |
Research | |
20 mg | |
DMSO : 62.5 mg/mL (177.83 mM; Need ultrasonic) | |
351.46 | |
99.5% | |
Solid |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Research purposes only