Learn More
Velp Scientifica™ Agitateur magnétique ESP ultra-plat
L’agitateur magnétique ESP ultra-plat avec démarrage doux assure une progression optimale de la vitesse d’agitation tandis que sa structure moderne et ergonomique est composée de matériaux garantissant une haute résistance aux réactifs chimiques.
Marque:  Velp Scientifica™ F206A0179
146.18 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11791174
  • 273.00€ / 1 pièce
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Conception basée sur la durabilité
  • Sans entretien : ne contient aucune pièce mobile
  • Protection du panneau de commandes contre les projections de liquide grâce à une cannelure d’écoulement
  • Le boîtier technopolymère résiste aux produits chimiques
  • Fonctionnement longue durée
  • Accepte des flacons de 5 litres maximum
Applications dépendables
  • Surface idéale pour la visualisation des particules et des changements de couleur
  • Idéal pour la microtitration, la microbiologie et la biochimie
  • Démarrage progressif mais atteinte rapide de la vitesse définie
Pratique à utiliser
  • Ergonomique - Très faible hauteur
  • Régulation de la vitesse jusqu’à 1100 tr/min
  • Plage de tension de secteur / fréquence universelle
  • Poids léger
Spécification
Spécification
1 100 tr/min
Technopolymère
Analogique
5 W
33 mm
160 mm
50/60 Hz
Agitateur magnétique
1
5 L
100/240 V
230 x 160 x 33 mm
230 mm
100/240 V, 50/60 Hz, 5 W
ESP
0,9 kg