Learn More
mb2 Sièges ESD
Code produit. 13466329
Click to view available options
:
Hauteur : 560 mm
Code produit. 13466329
Marque: mb2 212B1D2E2T02
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Antistatic ESD seat - 212 - fabric - permanent contact - normal lift - castors
  • Siège antistatique
  • Vérin en acier chromé à gaz
  • Piétement 5 branches en aluminium poli
  • Siège noir roulettes ESD
Spécification
Type de produit Siège ESD
Couleur Gray
Réglable (hauteur) Yes
Réglable Height
Autoclavable Not Autoclavable
Type de dossier Ergonomic
Hauteur (métrique) 560 mm
Hauteur de siège 420 to 550 mm
Garniture ESD Fabric
Poids (métrique) 10.70 kg
Avec accoudoir No
Avec dossier Yes
Avec roulettes Yes
Repose-pieds No
Avec support lombaire No
Avec inclinaison Yes
Matériau Fabric
Type de siège Desk Height