Learn More
Notrax Cordon de mise à la terre commun ESD
Click to view available options
Types de connecteurs:
Connecteur à anneau
Raccord femelle
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Gamme spécialisée d’accessoires ESD pour garantir un lieu de travail sans électricité statique et protéger les employés et les équipements électriques sensibles
- Utilisez ces accessoires pour relier la surface de travail de la table, les employés et les matériaux conducteurs à un point de mise à la terre commun
- Cela crée un équilibre entre tous les éléments et le personnel pour assurer que l’électricité statique circule jusqu’à la terre de manière contrôlée
- À utiliser dans les zones de travail ESD pour protéger les composants sensibles aux décharges électrostatiques
- Un câble de 45 m relie les bracelets ou le tapis de paillasse à la terre
- Garantit que toutes les pièces sont au même potentiel à la terre
- Facile à installer, il suffit de l’accrocher à un tapis, de brancher le cordon enroulé du bracelet et de relier la borne à la terre
- Tapis à résistance de 1 Meg à la terre
- Disponible avec une cosse à anneau ou une prise femelle de 10 mm
Specifications
Specifications
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Cordon de mise à la terre |
| Matériau | Câble |
| Types de connecteurs | Raccord femelle |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction