Learn More
Navailles Siège auto-adaptatif ESD
Le fauteuil auto-adaptatif ESD encourage une posture dynamique, contribuant à rééquilibrer naturellement le corps et à améliorer le flux sanguin dans les jambes.Le siège est incliné vers l’avant, divisé en deux parties, basé sur des silent blocs formant un triangle.Certificat d’aptitude à l’utilisation dans des salles blanches.
564.00€ - 619.00€
Spécification
Réglable | Oui |
---|---|
Type de bras | Pas d’accoudoirs |
Certifications/Conformité | ISO 3 |
À utiliser avec (application) | Salles blanches |
Type de levage | Colonne de levage pneumatique |
Code produit | Marque | Réglable (hauteur) | Type de roue | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Réglable (hauteur) | Type de roue | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17446172
|
Navailles
7EK 91GBLN 00 905 |
de 510 à 640 mm | Roues antistatiques |
564.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17456172
|
Navailles
7EK 91GHLE 01 905 |
de 610 à 850 mm | Aucun |
619.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Chrome, 5 branches, résistant aux chocs, base renforcée avec patins ou roulettes pivotantes antistatiques
- Colonne de levage de gaz chromée avec réglage en hauteur et amortisseur
- Support lombaire et assise déformable en polyuréthane KANGO™ noir
- Siège équipé d’une inclinaison vers l’avant à 2°
- Montage sur silent bloc
- Le polyuréthane conducteur spécial se connecte aux parties métalliques du fauteuil, permettant à l’électricité d’être déchargée à travers les roulettes ou les coussinets en carbone
- Certificat d’aptitude à l’utilisation dans une salle blanche par la détermination de la concentration en particules dans l’air, conformément à la norme NF EN ISO 14644-14 (nov. 2016)
- Assemblage conçu pour assurer une parfaite descente des charges électriques vers le sol (test de réactivité par le LCIE)
Spécification
Oui | |
ISO 3 | |
Colonne de levage pneumatique | |
120 kg | |
59 cm |
Pas d’accoudoirs | |
Salles blanches | |
265 lb | |
8 ans | |
Noir |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Navailles Siège auto-adaptatif ESD