Learn More
mb2 ESD Anti-Static Vinyl Chair with Middle Lift on Glides
Antistatic ESD seat - 212 - vinyl - permanent contact - middle lift - footrest - glides
Marque: mb2 212B2C1D2E3N01
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Antistatic work chair
- Gas height adjustment
- Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
- Conductive plastic parts
- Paddings in polyurethane resin
- Upholstery in antistatic black imitation leather
- Height adjustable footring in satinized aluminium
- 5-spoke base in die-cast polished aluminium
- Antistatic glides
Spécification
Chaise ESD | |
Oui | |
Ergonomique | |
Laboratory | |
1 Ea. | |
5 years for normal use | |
Oui | |
Oui | |
Oui | |
Medium Bench Height |
Noir | |
Not Autoclavable | |
IEC 61340-5-1 | |
Pneumatic | |
480 to 670 mm | |
No | |
No | |
No | |
Vinyl Upholstery |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
mb2 ESD Anti-Static Vinyl Chair with Middle Lift on Glides > Middle Lift
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu