Learn More
mb2 ESD Anti-Static Fabric Chair with High Lift on Castors
Antistatic ESD seat - 212 - fabric - permanent contact - high lift - footrest - castors
Marque:  mb2 212B3C1D2E2T02
Codice prodotto. 30130623
  • 511.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2025
pour voir le stock disponible 
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Antistatic work chair
  • Gas height adjustment
  • Backrest mechanism in height, depth and permanent contact adjustable and in every position lockable
  • Conductive plastic parts
  • Paddings in polyurethane resin
  • Upholstery in antistatic grey fabric
  • Height adjustable footring in satinized aluminium
  • 5-spoke base in die-cast polished aluminium
  • Antistatic double rotating self-braking castors 50mm
Specifica
Specifica
Chaise ESD
Oui
Ergonomique
Laboratory
1 Ea.
5 years for normal use
Oui
Oui
Oui
High Bench Height
Gris
Not Autoclavable
IEC 61340-5-1
Pneumatic
de 580 à 820 mm
No
Oui
No
Fabric
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
mb2 ESD Anti-Static Fabric Chair with High Lift on Castors > High Lift
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato