Learn More
Hydrate d’esculine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10254430
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 531-75-9
Formule moléculaire C15H16O9
Poids moléculaire (g/mol) 340.28
Numéro MDL MFCD00149492
Clé InChI XHCADAYNFIFUHF-TYKRLAFXNA-N
Synonyme esculin, aesculin, esculoside, --esculin, polychrome, 6,7-dihydroxycoumarin-6-o-glucoside, aesculinum, esculine, esculetin 6-o-glucoside, 6,7-dihydroxycoumarin 6-glucoside
CID PubChem 5281417
ChEBI CHEBI:4853
Nom IUPAC 7-hydroxy-6-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxyméthyl)oxan-2-yl]oxychromen-2-one
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(O)C=C3OC(=O)C=CC3=C2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau Esculin hydrate
Point de fusion 203.0°C to 205.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 10 g
Merck Index 15, 3753
Conditions de rotation spécifiques - 86.00 (20.00°C c=2,dioxane/water1:1)
Rotation spécifique − 86.00
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: freely soluble in hot water,soluble in hot alcohol,methanol,pyridine,,ethyl acetate and acetic acid
Poids de la formule 340.29
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Esculin hydrate