Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de laboratoire FMS série ES
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Réduisez le risque d’explosion accidentelle et de détérioration associée des échantillons. Les nouveaux réfrigérateurs de laboratoire Thermo Scientific™ FMS série ES sont parfaits pour le stockage des matériaux potentiellement inflammables dans des conditions classiques de laboratoire. Les congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité. Ces congélateurs ont été conçus sans aucun composant susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité.
- Contrôleur intégré
- Affichage numérique
- Alarmes de température trop élevée ou trop basse
- Alarme d’ouverture de porte
- Contact pour report d’alarme à distance
- Verrouillage de porte standard
- Faible consommation électrique
- Passages de câbles
- Homologués CE/ATEX
- Portes réversibles
- Réfrigérants hydrocarbures
- Isolation sans CFC et HCFC
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Type | Résistant à la corrosion, anti-étincelles |
| Capacité (impériale) | 5,5 pied cube |
| Capacité (métrique) | 158 L |
| Gamme de températures | 1°C à 11°C |
| Réfrigérant | R600a |
| Modèle de porte | À charnières |
| Étagères | 3 |
| Matériau de la hotte | Acier peint résistant aux rayures |
| Isolation | Sans HCFC, sans CFC |
| Certifications/Conformité | CE |
| Afficher plus |
Les unités FMS ne sont pas conçues pour une utilisation dans des applications de Classe I, Zone 0 ou Zone 1 qui nécessitent le recours à des unités antidéflagrantes.