Learn More
Thermo Scientific™ Combinés réfrigérateur-congélateur FMS série ES
Réduisez le risque d’explosion. Ces combinés réfrigérateurs-congélateurs sont parfaits pour le stockage de matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité.
2720.00€
Spécification
Capacité (impériale) du congélateur | 3,849 pi3 |
---|---|
Capacité (impériale) du réfrigérateur | 5,615 pi3 |
Capacity (Metric) Freezer | 109 L |
Capacity (Metric) Refrigerator | 159 L |
Plage de températures (congélateur) | -12°C à -20°C |
Alert:
Les réfrigérateurs FMS ne sont pas conçus pour une utilisation en classe I, zone 0 ou zone 1 qui nécessitent du matériel antidéflagrant.
Code produit | Marque | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacity (Metric) Refrigerator | Capacity (Metric) Freezer | Type de bouchon | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15284737
|
Thermo Scientific™
263C-AXV-TS |
159 L | 109 L | Européenne |
2720.00€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Réduisez le risque d’explosion des mélanges inflammables d’air-vapeur. Les combinés réfrigérateur-congélateur FMS série ES Thermo Scientific™ sont parfaits pour le stockage d’éther éthylique, d’acétone, d’alcool, de benzène, de butane, d’essence, d’hexane, de solvant à laque et d’autres matériaux potentiellement inflammables pour les applications générales dans des laboratoires qui disposent d’un espace limité. Les réfrigérateurs et congélateurs ménagers et commerciaux ne sont pas adaptés à ce type de matériaux ; les composants de leurs systèmes électriques et de réfrigération peuvent déclencher des explosions de mélanges inflammables air-vapeur à l’intérieur de l’unité.
- Contrôleur intégré
- Affichage numérique
- Alarmes de température haute et basse
- Alarme d’ouverture de porte
- Contact pour report d’alarme à distance
- Verrouillage de porte standard
- Ports d’accès
- Homologués CE/ATEX
- Portes réversibles
- Réfrigérants hydrocarbures
- Isolation sans CFC et HCFC Informations de commande : Uniquement disponibles dans les zones sur bande 50 Hz ; non disponibles en Amérique du Nord et autres zones sur bande 60 Hz.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
3,849 pi3 | |
109 L | |
-12°C à -20°C | |
Réversible | |
3, 2 demi-paniers (congélateur à 1 étagère, 2 paniers) | |
Alarme | |
13 | |
CE ; les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/CE, annexe VIII et portent la marque ATEX., Les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/EC annexe VIII et portent la marque ATEX. | |
41,5 cm | |
167,5 cm | |
72,5 cm | |
54,5 cm | |
45,7 cm | |
230 V 50 Hz | |
95 kg |
5,615 pi3 | |
159 L | |
1°C à 11°C | |
2 | |
Manuel | |
Hydrocarbure | |
Sans HCFC, sans CFC | |
La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations. | |
45 cm | |
67 cm | |
61 cm | |
40,8 cm | |
230 V | |
50 Hz |
Les unités FMS sont conçues, évaluées et conformes à la directive ATEX 94/9/CE Annexe VIII. Ces unités sont équipées d’une barrière de sécurité intrinsèque installée dans le circuit de la sonde de température sans aucun composant électrique interne susceptible de déclencher une explosion ou un incendie des matières inflammables à l’intérieur de l’unité. La structure de la paroi interne a été vérifiée et ne risque pas générer de décharges électrostatiques du fait des matériaux qu’elle contient. Les unités portent la marque ATEX.