Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
En matériaux de haute qualité. Chaque étape de fabrication est testée grâce à un vaste système de gestion de la qualité, basé sur la norme DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07020058
Code produit. 10010421
  • 154.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 31-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN ISO 1773
  • Avec rebord perlé
  • Avec graduation
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
34 mm
Verre Duran
10/paquet
500 mL
180 mm