Learn More
Lenz Laborglasintrumente Erlenmeyer Flasks, Narrow Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque:  Lenz Laborglasintrumente 07020052
Code produit. 10000421
  • 130.38€ / 10 pièces
Expédition estimée: 08-11-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN ISO 1773
  • Avec rebord perlé
  • Avec graduation
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
34 mm
Verre Duran
10/paquet
300 mL
156 mm