Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
Marque:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03021922
Code produit. 17705804
  • 176.00€ / 10 pièces
Expédition estimée: 06-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Spécification
Spécification
DIN EN ISO 4797
25 ml
19/26 NS
Joint rodé conique, étiquette de marquage
Verre borosilicaté, DURAN™
42 mm
Nom du produit
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique > Capacité : 25 ml ; prise 19/26 NS