Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flacons Erlenmeyer avec joint rodé conique
Code produit. 10334931
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
500 mL
1000 mL
2000 ml
5 l
Raccord manchonné:
14/23 NS
19/26 NS
19/26 NS
24/29 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
45/40 NS
Unit Size:
1 pièce
10 pièces
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10334931
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 03021949
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Pour un mélange, un versement et un stockage faciles et sans danger des produits chimiques en laboratoire. Les flacons Erlenmeyer Lenz Laborglasinstrumente™ avec joint rodé conique sont en verre borosilicaté DURAN™ durable.
  • Conforme à la norme DIN EN ISO 4797
  • Avec échelle (env. volume/ml)
  • Avec étiquette de marquage
  • Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Avec joint conique, avec une précision de cône élevée et une excellente étanchéité
Specifications
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4797
Description Joint rodé conique, étiquette de marquage
Capacité (métrique) 250 mL
Matériau Verre borosilicaté, Verre Duran
Raccord manchonné 19/26 NS
Diamètre (métrique) externe 85 mm