Learn More
Heidolph™ Accessoire Erlenmeyer
For use with Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 and Promax 1020
Marque:  Heidolph™ 549-72000-00
Code produit. 10509721
  • 316.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Fixations pour 22 flacons Erlenmeyer maximum (25, 500 ou 1 000 ml)
Spécification
Spécification
Flacon Erlenmeyer de 25 ml
Fixation de flacons Erlenmeyer
Unimax 1010, Duomax 1030, Polymax 1040 et Promax 1020
22