Learn More
Thermo Scientific Chemicals Noir Eriochrome™ T, pur, qualité indicatrice
28.44€ - 259.29€
Identifiants chimiques
CAS | 1787-61-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H12N3NaO7S |
Poids moléculaire (g/mol) | 461.38 |
Numéro MDL | MFCD00003935 |
Clé InChI | JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M |
Synonyme | C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11 |
CID PubChem | 87355429 |
Nom IUPAC | Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium |
SMILES | [Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10460121
|
Thermo Scientific Chemicals
228360250 |
25 g | Flacon en verre |
28.44€
25g |
Expédition estimée: 05-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10793421
|
Thermo Scientific Chemicals
228361000 |
100 g | Flacon en verre |
53.06€
100g |
Expédition estimée: 15-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073110
|
Thermo Scientific Chemicals
228365000 |
500 g | Flacon en verre |
148.74€
500g |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10256570
|
Thermo Scientific Chemicals
228360010 |
1 kg | Flacon en verre |
259.29€
1kg |
Expédition estimée: 21-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
1787-61-7 | |
461.38 | |
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M | |
87355429 | |
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O |
C20H12N3NaO7S | |
MFCD00003935 | |
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11 | |
Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium |
Spécification
Eriochrome™ Black T | |
C20H12N3NaO7S | |
16, III, 320 | |
C.I. 14645, 3-Hydroxy-4-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-7-nitro-1-naphthalene sulfonic acid, sodium salt, Mordant Black 11 | |
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M | |
[Na+].OC1=C2C=CC=CC2=CC=C1N\N=C1/C(=O)C=C(C2=CC(=CC=C12)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O | |
461.38 | |
461.38 | |
Passes (for complexometric determination of metals) | |
Noir à marron-noir |
1787-61-7 | |
MFCD00003935 | |
15, 3725 | |
Solubility in water: slightly soluble. | |
Authentique | |
Acide (4Z)-4-[(1-hydroxynaphtalène-2-yl)hydrazinylidène]-7-nitro-3-oxonaphtalène-1-sulfonique ; sodium | |
87355429 | |
Pures | |
Complies | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une irritation oculaire grave.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-250-3
missing translation for 'rtecsNumber' : QK2197000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Eriochrome Black T