Learn More
Thermo Scientific Chemicals Erbstatine analogique
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
Description
An inhibitor of the EGF receptor associated tyrosine kinase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 mg |
| Description | Jaune |
| Contenu et stockage | -30°C à -10°C |
| À utiliser avec (application) | Un inhibiteur de la tyrosine kinase associée au récepteur EGF |
| Poids de la formule | 194,19g/mol |
| Solubilité | Soluble dans le méthanol ou dans 0,1 M de NaOH ; Insoluble dans l’eau |
| Type de produit | Réactif de transduction de signal |
| Forme | Poudre |
| Clé InChI | BQCNSTFWSKOWMA-GORDUTHDSA-N |
| SMILES | COC(=O)\C=C\C1=CC(O)=CC=C1O |
| Afficher plus |