Learn More
Pièces d’erbium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
35.46€ - 484.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-52-0 |
---|---|
Formule moléculaire | Er |
Poids moléculaire (g/mol) | 167.26 |
Numéro MDL | MFCD00010987 |
Clé InChI | UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic |
CID PubChem | 23980 |
ChEBI | CHEBI:33379 |
Nom IUPAC | erbium |
SMILES | [Er] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11380659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000111.03 |
1 g | Conditionnés sous argon dans un flacon en verre | N/A | |||||
11370659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000111.09 |
10 g | Bouteille en verre sous argon |
151.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11360659
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000111.18 |
50 g | Conditionnés sous argon dans un flacon en verre |
484.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7440-52-0 | |
167.26 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
23980 | |
erbium |
Er | |
MFCD00010987 | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic | |
CHEBI:33379 | |
[Er] |
Spécification
Erbium | |
Rare Earth Oxides Content | |
Silver Gray pieces | |
99.9% (REO) | |
MFCD00010987 | |
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N | |
erbium | |
23980 | |
Pièces |
Argent à gris | |
7440-52-0 | |
9.066 g/cm3 | |
Er | |
unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic | |
[Er] | |
167.26 | |
CHEBI:33379 |
Sécurité et traitement
Keep container tightly closed and dry.
H228-H260; Flammable solid. In contact with water releases flammable gases which may ignite spontaneously.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-154-9
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Erbium pieces
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Matière solide inflammable Catégorie 1
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
- H228-Matière solide inflammable.
- H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
RUO – Research Use Only