Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals, REacton™
76.80€ - 1341.00€
Identifiants chimiques
CAS 12061-16-4
Formule moléculaire Er2O3
Poids moléculaire (g/mol) 382.52
Numéro MDL MFCD00010991
Clé InChI ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC dierbium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11301059
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011309.06
5 g
76.80€
5g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11311059
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011309.14
25 g
190.00€
25g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11321059
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011309.22
100 g
500.00€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11365829
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
011309.36
500 g
1341.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
Erbium trioxide is an important rare earth metal used in biomedicine. It is used as a gate dielectric in semi conductor devices since it has a high dielectric constant and a large band gap; as a burnable neutron poison for nuclear fuel and as coloring for glasses. Erbium oxide nanoparticles can be surface modified for distribution into aqueous and non-aqueous media for bioimaging due to its photoluminescence property.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
12061-16-4
382.52
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
Er2O3
MFCD00010991
dierbium(3+) trioxidandiide
Spécification
Erbium(III) oxide
12061-16-4
99.99% (REO)
MFCD00010991
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N
dierbium(3+) trioxidandiide
382.56
Powder or lump
2400°C
Poudre ou grumeau
Er2O3
Insoluble in water.
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3]
382.52
Hygroscopic
8.64
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
H319 :Provoque une irritation oculaire grave.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante