Learn More
Oxyde d’erbium(III), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
S. A. 13 à 17 m2/g
88.30€ - 246.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12061-16-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Er2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 382.52 |
Numéro MDL | MFCD00010991 |
Clé InChI | ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | Erbia |
Nom IUPAC | dierbium(3+) trioxidandiide |
SMILES | [O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11499860
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.09 |
10 g |
88.30€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11409870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044668.18 |
50 g |
246.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12061-16-4 | |
382.52 | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide |
Er2O3 | |
MFCD00010991 | |
Erbia | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] |
Spécification
Erbium(III) oxide | |
12061-16-4 | |
99.5% (REO) | |
MFCD00010991 | |
Soluble in acids | |
[O--].[O--].[O--].[Er+3].[Er+3] | |
382.52 | |
Powder or lump |
2400°C | |
Poudre ou grumeau | |
Er2O3 | |
Erbia | |
ZXGIFJXRQHZCGJ-UHFFFAOYSA-N | |
dierbium(3+) trioxidandiide | |
382.56 | |
8.64 g/cm3 |
Sécurité et traitement
H319 :Provoque une irritation oculaire grave.
missing translation for 'einecsNumber' : 235-045-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only