Learn More
Thermo Scientific™ ADN polymérase EquiPhi29™
L’EquiPhi29 est un mutant exclusif d’ADN polymérase Phi29 qui s’est considérablement amélioré par rapport à l’ADN polymérase Phi29 en matière de thermostabilité protéique, vitesse de réaction, rendement du produit et biais d’amplification.
92.00€
Spécification
Type de produit | Stand-alone enzyme |
---|---|
À utiliser avec (application) | MDA-WGA, RCA |
Polymérase | ADN polymérase EquiPhi29 |
Température de réaction optimale | 42°C |
Conditions d’expédition | Glace carbonique |
Code produit | Marque | Quantité | ProductName | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | ProductName | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15973292
|
Thermo Scientific™
A39390 |
250 U, 10 U/μl |
92.00€
250 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thermo Scientific EquiPhi29 est un mutant exclusif d’ADN polymérase Phi29 développé par l’évolution des protéines in vitro. Cette enzyme est significativement améliorée par rapport à l’ADN polymérase Phi29 en termes de thermostabilité des protéines, vitesse de réaction, rendement du produit et de biais d’amplification, tout en conservant tous les avantages de l’enzyme de type sauvage, y compris la haute processivité (plus de 70 kb), la forte activité de transfert de brin, l’activité exonucléase 3’→5’ (corrective) agissant de préférence sur l’ADN ou l’ARN simple brin. C’est pourquoi les amorces modifiées 3’ sont recommandées.
- Biais d’amplification le plus faible offert sur le marché
- Rendements extrêmement élevés d’ADN amplifié même à partir de quantités infimes de modèles
- Synthèse très précise de l’ADN dans un temps plus court
Spécification
Stand-alone enzyme | |
ADN polymérase EquiPhi29 | |
Glace carbonique | |
2 hours |
MDA-WGA, RCA | |
42°C | |
10 U/μL |