Learn More
Equilin, MedChemExpress
MedChemExpress Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Marque:  Medchem Express HY-B1176
Encompass_Preferred
Code produit. 16488656
  • 730.35€ / 100mg
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Equilin (7-Dehydroestrone) is an important member of the large group of oestrogenic substances and is chemically related to menformon (oestrone). Equilin increases the growth of cortical neurons via an NMDA receptor-dependent mechanism.
Spécification
Spécification
Equilin
White
C18H20O2
7-Dehydroestrone
C[C@]1([C@](CC2)([H])C3=CCC4=C(C=CC(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
268.35
Research
474-86-2
Research
100 mg
DMSO : 100 mg/mL (372.65 mM; Need ultrasonic)
268.35
99.0%
Powder
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.