Learn More
Eppendorf™ Pointes de pipettes epTIPS™ standard
GREENER_CHOICE
Code produit. 11920537 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 10 μl
0,1 à 20 μl
0.5 à 20 μl
100 à 5000 μl
1000 à 10000 μl
1 000 à 10 000 μl
2 à 200 μl
20 à 300 μl
20 à 300μl
250 à 2500 μl
50 à 1000 μl
50 à 1250 μl
Longueur (métrique):
34 mm
40 mm
4,6cm
5,3cm
5.5cm
55mm
7.1cm
7,6cm
10,3cm
11,5cm
12 cm
16.5 cm
24.3cm
Couleur:
Bleu
Gris clair
Gris foncé
Gris moyen
Jaune
Orange
Rouge
Transparent
Turquoise
Vert
Vert foncé
Violet
Conditionnement:
1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)
1 000 pointes (4 sachets x 250 pointes)
200 pointes (2 sachets x 100 pointes)
500 pointes (5 sachets x 100 pointes)
Conditionnement:
1000 pièces
200 pièces
500 pièces
Code produit. 11920537
Marque: Eppendorf™ 0030000889
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes. Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™ standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
Utilisez ces pointes de pipettes universelles avec de nombreux modèles de pipettes.Les recharges de cônes de pipettes Eppendorf™ epT.I.P.S.™standard présentent des propriétés mouillantes optimales, une haute transparence et des degrés de pureté certifiés.
  • Forces minimales requises pour la mise en place et l’éjection avec le plus haut niveau d’étanchéité
  • Grâce à leur géométrie ergonomique, les cônes s’ajustent parfaitement sur la pipette Eppendorf
  • Les graduations fines permettent de vérifier visuellement le volume de pipetage encore plus facilement
  • Les pointes fines rétractées ou allongées simplifient la manipulation des petits volumes
  • Les pointes longues et étroites atteignent le fond des récipients hauts et étroits sans toucher les bords
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Volume (métrique) 2 à 200 μl
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Longueur (impériale) 2,1 in
Longueur (métrique) 5,3cm
Format En vrac
Type de pointe Universal
Conditionnement 1 000 pointes (2 sachets x 500 pointes)
Quantité 1000 Pk.
Type de produit Pointes de pipettes
À utiliser avec (équipement) Eppendorf
Graduée Oui
Gamme de produits epT.I.P.S.
Graduations Fine